(±)-Aspartic acid ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13646.22EA 261 DKK
A13646.22 A13646.0E A13646.36
(±)-Aspartic acid ≥98%
(±)-Aspartic acid
Formel: C₄H₇NO₄
Molekylvægt: 133,10
Smeltepunkt: >300 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063083
CAS-nummer: 617-45-8
EINECS: 210-513-3