2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26204.06EA 2460 DKK
H26204.06 H26204.03
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molekylvægt: 181,19
Smeltepunkt: 85…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024537
CAS-nummer: 14804-39-8