1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L14646.14EA 6950 DKK
L14646.14 L14646.03 L14646.06
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formel: C₁₄H₂₁Br
Molekylvægt: 269,23
Smeltepunkt: 62…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00796945
CAS-nummer: 22385-77-9
EINECS: 000-000-0