4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23548.09EA
552
DKK
B23548.09
B23548.18
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molekylvægt: 152,19 Smeltepunkt: 43…45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017537 CAS-nummer: 56718-71-9 EINECS: 260-354-9 |