Benzyl methyl ether ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23490.09EA 522 DKK
B23490.09 B23490.18
Benzyl methyl ether ≥97%
Benzyl methyl ether
Formel: C₈H₁₀O
Molekylvægt: 122,17 g/mol
Kogepunkt: 173…175 °C
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0,940
Flammepunkt: 56 °C (133 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025901
CAS-nummer: 538-86-3
EINECS: 208-705-7
UN nummer: 3271
ADR: 3,III