2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT1983-5GEA 928 DKK
TCIAT1983-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇HF₇O
MDL Number: MFCD00155984
CAS-nummer: 2787-79-3
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/28/28995928.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %