Benzyl chloromethyl ether
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLEM21886700EA 684 DKK
MOLEM21886700
Benzyl chloromethyl ether
Benzyl chloromethyl ether
Formel: C₈H₉ClO
Molekylvægt: 156,61
MDL Number: MFCD00000886
CAS-nummer: 3587-60-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III