Benzyl chloromethyl ether 75%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO376950500EA 740 DKK
ACRO376950500 ACRO376952500 ACRO376950100
Benzyl chloromethyl ether 75%
Benzyl chloromethyl ether
Formel: C₈H₉ClO
Molekylvægt: 156,61
Kogepunkt: 102 °C (14 mmHg)
Massefylde: 1,13 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000886
CAS-nummer: 3587-60-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %