3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L13743.06EA 1280 DKK
L13743.06 L13743.03
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152,15
Smeltepunkt: 142…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671541
CAS-nummer: 603-80-5