5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32155.14EA 3250 DKK
H32155.14 H32155.06
5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Formel: C₇H₅BrF₂
Molekylvægt: 207,02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144620
CAS-nummer: 159277-47-1