4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H30189.06EA 2630 DKK
H30189.06 H30189.03
4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
4-Bromo-trans-stilbene
Formel: C₁₄H₁₁Br
Molekylvægt: 259,15 g/mol
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155020
CAS-nummer: 13041-70-8