4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33363.03EA
1250
DKK
H33363.03
H33363.06
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₃ Molekylvægt: 224,11 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19687173 CAS-nummer: 1242250-37-8 |