3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33011.03EA 999 DKK
H33011.03 H33011.06
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molekylvægt: 224,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18783221
CAS-nummer: 1242258-49-6