Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0496.05EA 17730 DKK
PROOMM0496.05
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molekylvægt: 194,23
MDL Number: MFCD00020167
CAS-nummer: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8