Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L17587.06EA
383
DKK
L17587.06
L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molekylvægt: 194,23 g/mol Smeltepunkt: 74…78 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00020167 CAS-nummer: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |