2-Brom-1,3-dimethoxybenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25485.14EA
5530
DKK
B25485.14
B25485.03
B25485.06
2-Brom-1,3-dimethoxybenzen ≥98%
2-Brom-1,3-dimethoxybenzen
Formel:
C₈H₉BrO₂ Smeltepunkt: 91…94 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07780177 CAS-nummer: 16932-45-9 |