1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A12614.06EA 637 DKK
A12614.06
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentyloxybenzene
Formel: C₁₁H₁₅BrO
Molekylvægt: 243,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156123
CAS-nummer: 30752-18-2