1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB3876-5GEA 567 DKK
TCIAB3876-5G TCIAB3876-25G
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Formel: C₁₂H₁₇BrO
Molekylvægt: 257,18
Kogepunkt: 154°C
MDL Number: MFCD00173753
CAS-nummer: 30752-19-3
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/94/28935194.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2260 to 1.2300
Refractive index n20/D 1.5220 to 1.5260