1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20085.03EA 284 DKK
B20085.03 B20085.06
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Formel: C₁₂H₁₇BrO
Molekylvægt: 257,18 g/mol
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173753
CAS-nummer: 30752-19-3