4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32982.06EA 2540 DKK
H32982.06 H32982.03
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇HBrF₄O₂
Molekylvægt: 272,98
Smeltepunkt: 142…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075244
CAS-nummer: 4707-24-8