Nitrogen cylinder, emptied/unwashed
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
VWRC600733U.EMPTYEA 0 DKK
VWRC600733U.EMPTY
Nitrogen cylinder, emptied/unwashed
Nitrogen cylinder, emptied/unwashed
Formel: N₂
CAS-nummer: 7727-37-9
EINECS: 231-783-9
UN nummer: 1066
ADR: 2,
Merck Index: 12,06698