Carbon monoxide cylinder, emptied/unwashed
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
VWRC600183M.EMPTYEA 0 DKK
VWRC600183M.EMPTY
Carbon monoxide cylinder, emptied/unwashed
Carbon monoxide cylinder, emptied/unwashed
Formel: CO
CAS-nummer: 630-08-0
EINECS: 211-128-3
UN nummer: 1016
ADR: 2,
Merck Index: 12,01861