2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33554.MDEA 658 DKK
H33554.MD
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole
Formel: C₈H₆ClF₃O
Molekylvægt: 210,58
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185462
CAS-nummer: 1214340-18-7