4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L04202.22EA 1190 DKK
L04202.22 L04202.14
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Molekylvægt: 187,63 g/mol
Smeltepunkt: 118…121 °C
Flammepunkt: 163 °C (325 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014893
CAS-nummer: 6358-64-1
EINECS: 228-782-0