Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17940.22EA
1570
DKK
A17940.22
A17940.36
A17940.14
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molekylvægt: 180,23 Kogepunkt: 157…159 °C (19 mmHg) Massefylde: 1,135 Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008454 CAS-nummer: 23786-14-3 EINECS: 245-886-1 |