Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20237.09EA 1840 DKK
B20237.09 B20237.18 B20237.88
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180,23
Kogepunkt: 86…88 °C (0,5 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017205
CAS-nummer: 18927-05-4