Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-cyano-2-phenylacetate
L03929.06EA 445 DKK
L03929.06 L03929.14
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Ethyl phenylcyanoacetate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekylvægt: 189,21 g/mol
Kogepunkt: 274…275 °C
Massefylde: 1,090
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001866
CAS-nummer: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III