2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25937.AAEA 554 DKK
H25937.AA H25937.AC
2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, Technical Grade
2-Methoxyethyl chloroformate
Formel: C₄H₇ClO₃
Molekylvægt: 138,55 g/mol
Kogepunkt: 157…158 °C
Massefylde: 1,192
Flammepunkt: 59 °C (138 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058932
CAS-nummer: 628-12-6
EINECS: 211-026-9
UN nummer: 2742
ADR: 6.1,II