1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27872.09EA 1070 DKK
H27872.09
1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
1-Bromo-2-hexadecanone
Formel: C₁₆H₃₁BrO
Molekylvægt: 319,32 g/mol
Smeltepunkt: 54…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777089
CAS-nummer: 21436-52-2