Ruthenium, sort ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
12354.04EA
2600
DKK
12354.04
12354.09
Ruthenium, sort ≥99.9% (metals basis)
Ruthenium
Formel:
Ru Molekylvægt: 101,07 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011207 CAS-nummer: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,08452 |