Deoxyanisoin ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A12816.14EA 513 DKK
A12816.14 A12816.22
Deoxyanisoin ≥98%
Deoxyanisoin
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Molekylvægt: 256,30 g/mol
Smeltepunkt: 109…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008406
CAS-nummer: 120-44-5
EINECS: 204-396-8