3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
XXXXJRD-2545.5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂ClF₄N
Molekylvægt: 223,55 g/mol
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519382
CAS-nummer: 186517-00-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III