3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H55141.03EA
509
DKK
H55141.03
H55141.MD
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃FIN Molekylvægt: 247,01 g/mol Smeltepunkt: 113…117 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07782076 CAS-nummer: 887266-99-1 |