(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-DL-β-Phe-OH
L19801.03EA 292 DKK
L19801.03 L19801.06
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 99%
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 220 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00008064
CAS-nummer: 614-19-7
EINECS: 210-371-2