2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19952.06EA
6910
DKK
L19952.06
L19952.MD
L19952.03
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₅BF₆O₂ Molekylvægt: 257,93 g/mol Smeltepunkt: ∼ 150 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04039321 CAS-nummer: 681812-07-7 EINECS: 000-000-0 |