Isopropyldiphenylphosphine ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27565.03EA 932 DKK
H27565.03 H27565.06
Isopropyldiphenylphosphine ≥99%
Isopropyldiphenylphosphine
Formel: C₁₅H₁₇P
Molekylvægt: 228,27 g/mol
Kogepunkt: 165 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 38…41 °C
Massefylde: 0,861
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015028
CAS-nummer: 6372-40-3
EINECS: 228-902-1