Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18292.18EA 5040 DKK
A18292.18 A18292.09
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Ethyldiphenylphosphine
Formel: C₁₄H₁₅P
Molekylvægt: 214,24 g/mol
Kogepunkt: 130…132 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,048
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015170
CAS-nummer: 607-01-2
UN nummer: 3278
ADR: 6.1,III