3-Isopropoxypropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAI0162-500MLEA
559
DKK
TCIAI0162-500ML
TCIAI0162-25ML
3-Isopropoxypropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Isopropoxypropylamine
Formel:
C₆H₁₅NO Molekylvægt: 117,19 g/mol Kogepunkt: 144°C Flammepunkt: 39°C |
MDL Number:
MFCD00008220 CAS-nummer: 2906-12-9 EINECS: 220-816-2 UN nummer: 2734 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |