Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD1858-25GEA 649 DKK
TCIAD1858-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formel: C₆H₁₂O₄
Molekylvægt: 148,16 g/mol
Kogepunkt: 80°C
Flammepunkt: 67°C
MDL Number: MFCD00010650
CAS-nummer: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/55/28978655.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid