Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE10262793-25GEA 810 DKK
MOLE10262793-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formel: C₆H₁₂O₄
Molekylvægt: 148,16
MDL Number: MFCD00010650
CAS-nummer: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0