Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21114.30EA 8580 DKK
B21114.30 B21114.18 B21114.09
Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Molekylvægt: 243,10
Kogepunkt: 164 °C (30 mmHg)
Massefylde: 1,389
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013536
CAS-nummer: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III