Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50630.03EA
2820
DKK
H50630.03
H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Molekylvægt: 243,10 g/mol Smeltepunkt: 35…38 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051921 CAS-nummer: 2178-24-7 |