5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25821.06EA 5020 DKK
H25821.06 H25821.03
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
Molekylvægt: 227,88 g/mol
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047379
CAS-nummer: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
ADR: 8,III