2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44755.03EA 2990 DKK
44755.03 44755.01
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₄FNO₂
Molekylvægt: 141,10 g/mol
Smeltepunkt: 195…497 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181194
CAS-nummer: 402-65-3