4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLEM56718436EA 660 DKK
MOLEM56718436
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molekylvægt: 204,15 g/mol
MDL Number: MFCD01631592
CAS-nummer: 261952-01-6