2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33505.03EA 1040 DKK
H33505.03
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molekylvægt: 222,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687178
CAS-nummer: 1323955-61-8