3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33574.06EA 4150 DKK
H33574.06 H33574.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molekylvægt: 220,15 g/mol
Smeltepunkt: 209…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185682
CAS-nummer: 276861-63-3