2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33361.03EA 690 DKK
H33361.03 H33361.06
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Molekylvægt: 238,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201034
CAS-nummer: 1373920-90-1