4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32626.06EA 1430 DKK
H32626.06 H32626.03
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205,14
Smeltepunkt: 183…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407959
CAS-nummer: 393-06-6