3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32940.03EA 1370 DKK
H32940.03 H32940.MD
3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
3,5-Difluorosalicylic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Molekylvægt: 174,10 g/mol
Smeltepunkt: 187…191 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203609
CAS-nummer: 84376-20-5